Läs mer
4-(metyltio)-6-(2-pyridyl)-1,3,5-triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10225472
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10225472 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10573242 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10225472 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF02651DA
Kemiska identifierare
CAS 175204-53-2
Molekylformel C9H9N5S
Molekylvikt (g/mol) 219.27
MDL-nummer MFCD00052773
InChI-nyckel MAFCMTDUOYKYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-6-2-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_006429, 4-methylthio-6-2-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-pyridinyl, 4-methylthio-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
PubChem CID 2782084
IUPAC-namn 4-(metylsulfanyl)-6-(pyridin-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amin
LEDER CSC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)-6-(2-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 219.27
Procent renhet 97%