Läs mer
4-(metyltio)-6-(2-pyridyl)-1,3,5-triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylthio)-6-(2-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 219.27 |
| Procent renhet | 97% |