Läs mer
4-(metyltio)-6-(2-tienyl)-1,3,5-triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10203422
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10203422 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10079321 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10203422 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF02724DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175204-61-2
Molekylformel C8H8N4S2
Molekylvikt (g/mol) 224.3
MDL-nummer MFCD00052772
InChI-nyckel DKBHZJZOKUMDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methlythio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-thienyl, maybridge1_006475, 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
PubChem CID 2782092
IUPAC-namn 4-metylsulfanyl-6-tiofen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amin
LEDER CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 224.31
Procent renhet 97%