Läs mer
4-(metyltio)-6-(3-pyridyl)-1,3,5-triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10653413
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10653413 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10653413 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF02731DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)-6-(3-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS 175204-62-3
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H9N5S
MDL-nummer MFCD00052774
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methylthio-6-3-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_006169, 4-methylthio-6-3-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amine
InChI-nyckel BEQXEURXEHAMQN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CN=CC=C1
IUPAC-namn 4-metylsulfanyl-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 219.27
PubChem CID 2782094
Formel vikt 219.27
Procent renhet 97%