Läs mer
4-(metyltio)-6-oxo-2-fenyl-1,6-dihydropyrimidin-5-karbonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10725803
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10725803 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10725803 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB08867DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)-6-oxo-2-phenyl-1, 6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile
CAS 15908-64-2
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Molekylformel C12H9N3OS
MDL-nummer MFCD00067844
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methylthio-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1h-pyrimidine-5-carbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile,1,4-dihydro-6-methylthio-4-oxo-2-phenyl, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarbonitrile, maybridge1_001880, 5-pyrimidinecarbonitrile, 1,6-dihydro-4-methylthio-6-oxo-2-phenyl, 4-keto-6-methylthio-2-phenyl-3h-pyrimidine-5-carbonitrile, 6-methylthio-4-oxo-2-phenyl-3-hydropyrimidine-5-carbonitrile, 2-phenyl-4-oxo-6-methylthio-3,4-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile
InChI-nyckel OUSBLYHTCSUCNF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSC1=C(C(=O)NC(=N1)C2=CC=CC=C2)C#N
IUPAC-namn 4-metylsulfanyl-6-oxo-2-fenyl-1H-pyrimidin-5-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 243.284
PubChem CID 725109
Formel vikt 243.29
Procent renhet 97%