Läs mer
4-(metyltio)-6-piperidino-1,3,5-triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10229732
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10229732 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10229732 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF02737DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)-6-piperidino-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS 101071-66-3
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H15N5S
MDL-nummer MFCD00052771
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methylthio-6-piperidino-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-1-piperidinyl, maybridge1_006345, acmc-20m44e, 6-methylthio-4-piperidyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amine
InChI-nyckel YZOGJJYRAKOFKZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSC1=NC(=NC(N)=N1)N1CCCCC1
IUPAC-namn 4-metylsulfanyl-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 225.31
PubChem CID 2782097
Formel vikt 225.32
Procent renhet 97%