Läs mer
4-(metyltio)-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10790684
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10790684 1 g 1g
10700694 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10790684 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM05093DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175202-92-3
Molekylformel C8H8N6S
Molekylvikt (g/mol) 220.254
MDL-nummer MFCD00068003
InChI-nyckel SQOSJKISJKSCMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_004945, 4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 2-amino-4-methylthio-6-2-pyrazinyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 2735378
IUPAC-namn 4-metylsulfanyl-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amin
LEDER CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=NC=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)-6-pyrazin-2-yl-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 220.26
Procent renhet 97%