Läs mer
4'-(Methylthio)acetophenone 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10065553 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10065553 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10065553 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-(Methylthio)acetophenone
CAS 1778-09-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 80°C to 84°C
Färg Pink to Yellow or White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H10OS
Linjär formel CH3SC6H4C(=O)CH3
MDL-nummer MFCD00039835
Kvantitet 5 g
Synonym 4'-methylthio acetophenone, 4-methylthio acetophenone, 4'-methylthioacetophenone, 1-4-methylsulfanyl phenyl ethanone, 4-acetyl thioanisole, 4'-methylmercapto acetophenone, 1-4-methylthio phenyl ethanone, 1-4-methylthio phenyl ethan-1-one, 1-4-methylsulfanylphenyl ethanone
InChI-nyckel JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
IUPAC-namn 1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 166.24
PubChem CID 74501
Formel vikt 166.24
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder