Läs mer
4'-(Methylthio)acetophenone, 99%
Produktkod. 11334905
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334905 5 g 5g
11344905 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18074.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1778-09-2 | C9H10OS | 166.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1778-09-2
Molekylformel C9H10OS
Molekylvikt (g/mol) 166.24
MDL-nummer MFCD00039835
InChI-nyckel JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylthio acetophenone, 4-methylthio acetophenone, 4'-methylthioacetophenone, 1-4-methylsulfanyl phenyl ethanone, 4-acetyl thioanisole, 4'-methylmercapto acetophenone, 1-4-methylthio phenyl ethanone, 1-4-methylthio phenyl ethan-1-one, 1-4-methylsulfanylphenyl ethanone
PubChem CID 74501
IUPAC-namn 1-(4-metylsulfanylfenyl)etanon
LEDER CSC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-(Methylthio)acetophenone
Smältpunkt 80°C to 82°C
Kokpunkt 135°C (1 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1860517
Formel vikt 166.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.