Läs mer
4-(metyltio)anilin, 98 %
Produktkod. 11341777
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341777 5 g 5g
11351777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04950.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-96-1 | C7H9NS | 139,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-96-1
Molekylformel C7H9NS
Molekylvikt (g/mol) 139.22
MDL-nummer MFCD00007889
InChI-nyckel YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio aniline, 4-methylmercapto aniline, 4-aminothioanisole, p-thioanisidine, benzenamine, 4-methylthio, p-methylthio aniline, p-aminothioanisole, p-thiomethoxyaniline, 4-methylsulfanyl aniline, 4-methylthio benzenamine
PubChem CID 66038
IUPAC-namn 4-metylsulfanylanilin
LEDER CSC1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)aniline
Densitet 1.12
Kokpunkt 272°C to 273°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.639
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 774506
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 139.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.