missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(metyltio)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-165129 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10318980 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10318980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 309830050
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 104-96-1 | Molecular Formula: C7H9NS | Molecular Weight: 139.22 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 104-96-1
Molekylformel C7H9NS
Molekylvikt (g/mol) 139.22
MDL-nummer MFCD00007889
InChI-nyckel YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio aniline, 4-methylmercapto aniline, 4-aminothioanisole, p-thioanisidine, benzenamine, 4-methylthio, p-methylthio aniline, p-aminothioanisole, p-thiomethoxyaniline, 4-methylsulfanyl aniline, 4-methylthio benzenamine
PubChem CID 66038
LEDER CSC1=CC=C(N)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)aniline
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Brun-röd till orange
Densitet 1.1190g/mL, 1.119
Kokpunkt 272,0 °C till 273,0 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SC6H4NH2
Brytningsindex 1,6380 till 1,6400
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 4-metylsulfanylanilin
Formel vikt 139.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.