Läs mer
4-(metyltio)bensaldehyd, 97 %
Produktkod. 11497106
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497106 25 g 25g
11407116 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25427.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3446-89-7 | C8H8OS | 152,211 g/mol
4-(Metyltio)bensaldehyd är en byggsten för syntes av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar. Det kan användas för syntes av svavelhaltiga terpyridinligander. Det är mellanprodukten för syntesen av en klass av pyrrolderivat som visar smärtstillande/antiinflammatorisk aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-(Methylthio)benzaldehyd är en byggsten för syntes av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar. Det kan användas för syntes av svavelhaltiga terpyridinligander. Det är mellanprodukten för syntesen av en klass av pyrrolderivat som visar smärtstillande/antiinflammatorisk aktivitet.
Löslighet Ej blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3446-89-7
Molekylformel C8H8OS
Molekylvikt (g/mol) 152.211
MDL-nummer MFCD00006948
InChI-nyckel QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl benzaldehyde, 4-methylmercaptobenzaldehyde, p-methylthio benzaldehyde, p-methylthiobenzaldehyde, unii-1tvq11biy8, 4-aldehyde thioanisole, p-methylmercaptobenzaldehyde
PubChem CID 76985
IUPAC-namn 4-metylsulfanylbensaldehyd
LEDER CSC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)benzaldehyde
Smältpunkt 6 °C
Densitet 1.144
Kokpunkt 118 °C till 121 °C (5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.649
Kvantitet 25 g
Beilstein 636158
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 152.22
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.