Läs mer
4-(Metyltio)bensaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylthio)benzaldehyde |
| CAS | 3446-89-7 |
| Molekylformel | C8H8OS |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-(Methylmercapto)benzaldehyde, 4-Methanesulfanylbenzaldehyde, 4-Methanethiobenzaldehyde, 4-Methylsulfanylbenzaldehyde, Methyl 4-Formylphenyl thioether, p-(Methylthio)benzaldehyde, p-Methylthiobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3 |
| LEDER | CSc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-metylsulfanylbenzaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.21 |
| Formel vikt | 152.0296 |