Läs mer
4-(metyltio)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11495437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495437 1 g 1g
11405447 5 g 5g
11415447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23454.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98546-51-1 | C7H9BO2S | 168,017 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98546-51-1
Molekylformel C7H9BO2S
Molekylvikt (g/mol) 168.017
MDL-nummer MFCD00093410
InChI-nyckel IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
PubChem CID 2733959
IUPAC-namn (4-metylsulfanylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)benzeneboronic acid
Smältpunkt ∼208 °C till 212 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3247219
Formel vikt 168.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.