Läs mer
4-(Methylthio)benzyl alcohol, 98%
Produktkod. 11460617
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460617 25 g 25g
11450617 5 g 5g
11470617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22455.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3446-90-0 | C8H10OS | 154.227 g/mol
4-(Metyltio)bensenmetanol används för att framställa (4-substituerade bensyl)(trifluormetyl)pyrazoler och -pyrazoloner som potenta antihyperglykemiska medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(Metyltio)bensenmetanol används för att framställa (4-substituerade bensyl)(trifluormetyl)pyrazoler och -pyrazoloner som potenta antihyperglykemiska medel.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3446-90-0
Molekylformel C8H10OS
Molekylvikt (g/mol) 154.227
MDL-nummer MFCD00009706
InChI-nyckel MTXQKSQYMREAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio benzyl alcohol, 4-methylthio phenyl methanol, p-methylthiobenzyl alcohol, 4-methylsulfanyl phenyl methanol, 4-methylthiobenzyl alcohol, 4-methylthio benzylalcohol, p-methylthio benzyl alcohol, 4-methylsulfanylphenyl methanol, 4-hydroxymethyl thioanisole
PubChem CID 592968
IUPAC-namn (4-metylsulfanylfenyl)metanol
LEDER CSC1=CC=C(C=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)benzyl alcohol
Smältpunkt 41°C to 43°C
Kokpunkt 108°C to 109°C (0.4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 154.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.