Läs mer
4-(metyltio)butanol, 99 %
Produktkod. 11485307
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485307 25 g 25g
11465307 1 g 1g
11475307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22673.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 20582-85-8 | C5H12OS | 120,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20582-85-8
Molekylformel C5H12OS
Molekylvikt (g/mol) 120.21
MDL-nummer MFCD00002973
InChI-nyckel JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-1-butanol, 4-methylthio butanol, 4-methylthiobutan-1-ol, unii-yl87ury6pc, 4-methylsulfanyl-1-butanol, 1-butanol, 4-methylthio, yl87ury6pc, 4-methylthio butan-1-ol, 4-methylsulfanyl butan-1-ol, 4-methylthio-1-butanol, polymer-bound
PubChem CID 519793
LEDER CSCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)butanol
Densitet 0.999
Kokpunkt 95 °C till 98 °C (20 mmHg)
Flampunkt 101 °C (98 °C)
Odör Obehagligt
Linjär formel CH3S(CH2)4OH
Brytningsindex 1.487
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 4-metylsulfanylbutan-1-ol
Formel vikt 120.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.