Läs mer
4-(Methylthio)butylnitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylthio)butylnitrile |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NS/c1-7-5-3-2-4-6/h2-3,5H2,1H3 |
| Formel vikt | 115.0456 |