Läs mer
4-(Methylthio)-m-cresol, 97%
Produktkod. 11301877
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301877 5 g 5g
11311877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07353.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3120-74-9 | C8H10OS | 154.227 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3120-74-9
Molekylformel C8H10OS
Molekylvikt (g/mol) 154.227
MDL-nummer MFCD00045773
InChI-nyckel VKALYYFVKBXHTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-methylthio phenol, 4-methylthio-m-cresol, methylthiomethylphenol, mmtp, phenol, 3-methyl-4-methylthio, 3-methyl-4-1-methylthio phenol, usaf ma-17, 4-methylthio-3-methylphenol, m-cresol, 4-methylthio, 3-methyl-4-methylsulfanyl phenol
PubChem CID 18391
ChEBI CHEBI:38681
IUPAC-namn 3-metyl-4-metylsulfanylfenol
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)O)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)-m-cresol
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1210322
Formel vikt 154.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.