Läs mer
4-(Methylthio)phenol, 98%
Produktkod. 11376659
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376659 10 g 10g
11386659 50 g 50g
11396659 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26225.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1073-72-9 | C7H8OS | 140.20 g/mol
4-(metyltio)fenol är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-(metyltio)fenol är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten 9,59 g/l.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073-72-9
Molekylformel C7H8OS
Molekylvikt (g/mol) 140.20
MDL-nummer MFCD00002351
InChI-nyckel QASBCTGZKABPKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio phenol, 4-methylmercapto phenol, phenol, 4-methylthio, p-methylthio phenol, 4-hydroxythioanisole, 4-methylmercaptophenol, p-hydroxythioanisole, 4-methylsulfanyl phenol, phenol, p-methylthio, p-hydroxyphenyl methyl sulfide
PubChem CID 14086
ChEBI CHEBI:38862
IUPAC-namn 4-metylsulfanylfenol
LEDER CSC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)phenol
Smältpunkt 85°C to 87°C
Kokpunkt 153°C to 156°C (20 mmHg)
Odör Stench
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in water 9.59g/ l.
Formel vikt 140.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.