Läs mer
4-(metyltio)fenylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11387316
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387316 5 g 5g
11377316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09270.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15863-41-9 | C8H7NS2 | 181,271 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15863-41-9
Molekylformel C8H7NS2
Molekylvikt (g/mol) 181.271
MDL-nummer MFCD00041368
InChI-nyckel CEBAJHCAFXYWNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio phenyl isothiocyanate, 4-methylsulfanyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methylsulfanyl benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-methylthio, acmc-20amu3, 4-methylthiophenylisothiocyanate, 4-methylthio phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methylthio-benzene, 1-isothiocyanato-4-methylsulfanyl benzene #
PubChem CID 519185
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-4-metylsulfanylbensen
LEDER CSC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
Smältpunkt 48 °C till 51 °C
Kokpunkt 127 °C till 128 °C (1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Irriterande
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2082547
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 181.28
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.