Läs mer
4-(metyltio)fenyleddiksyra, 97 %
Product Code. 11327089
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11327089 5 g 5g
11317089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11327089 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26888.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 16188-55-9 | C9H10O2S | 182,237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16188-55-9
Molekylformel C9H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 182.237
MDL-nummer MFCD00192325
InChI-nyckel AHMLFHMRRBJCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio phenylacetic acid, 4-methylthiophenylacetic acid, 2-4-methylthio phenyl acetic acid, 4-methylsulfanylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl-phenyl-acetic acid, 2-4-methylsulfanyl phenyl acetic acid, 4-methylsulfanyl phenyl acetic acid, 2-4-methylthiophenyl acetic acid, 4-methylthiophenylaceticacid
PubChem CID 4983912
IUPAC-namn 2-(4-metylsulfanylfenyl)ättiksyra
LEDER CSC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)phenylacetic acid
Smältpunkt 98 °C till 102 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 182.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.