Läs mer
4-(Methylthio)phenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10796442 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10796442 1 g Glass Bottle 1g
10327191 5 g Glass Bottle 5g
10793255 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10796442 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 344680010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 98546-51-1
Molekylformel C7H9BO2S
Molekylvikt (g/mol) 168.017
MDL-nummer MFCD00093410
InChI-nyckel IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
PubChem CID 2733959
IUPAC-namn (4-methylsulfanylphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)phenylboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3SC6H4B(OH)2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 168.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Methylthio)phenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.