Läs mer
4-(methylthio)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(methylthio)pyridine |
| CAS | 22581-72-2 |
| Molekylformel | C6H7NS |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-(Methylsulfanyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NS/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CSc1ccncc1 |
| IUPAC-namn | 4-methylsulfanylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.19 |
| Formel vikt | 125.0299 |