Läs mer
Alfa Aesar™ 4-(Methylthio)thiophenol, 96%
Produktkod. 11352147
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352147 5 g 5g
11347506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352147 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L09580.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1122-97-0
Molekylformel C7H8S2
Molekylvikt (g/mol) 156.261
MDL-nummer MFCD00082770
InChI-nyckel KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio thiophenol, 4-methylthio benzenethiol, 4-methylthiothiophenol, 4-methylsulfanyl benzenethiol, 4-methylsulfanyl thiophenol, p-methylthiothiophenol, 4-mercaptothioanisole, pubchem6825, 4-methylthio-thiophenol
PubChem CID 136896
IUPAC-namn 4-methylsulfanylbenzenethiol
LEDER CSC1=CC=C(C=C1)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylthio)thiophenol
Smältpunkt 12°C to 16°C
Kokpunkt 116°C to 117°C (3 mmHg)
Brytningsindex 1.653
Kvantitet 5 g
Beilstein 1931500
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 156.27
Procent renhet 96%