Läs mer
4-(Methylthiol)-1-(isothiocyanato)butane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erucin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NS2/c1-9-5-3-2-4-7-6-8/h2-5H2,1H3 |
| Formel vikt | 161.0333 |