Läs mer
4-methylthiophene-3-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-methylthiophene-3-carboxylic acid |
| CAS | 78071-30-4 |
| Molekylformel | C6H6O2S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Methyl-3-thiophenecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2S/c1-4-2-9-3-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | Cc1cscc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-methylthiophene-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.18 |
| Formel vikt | 142.0089 |