Läs mer
MedChemExpress 4-Methylumbelliferone
Produktkod. 16439026
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16439026 100 mg
1 options
Produktkod. 16439026 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0187
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress 4-Methylumbelliferone is a hyaluronic acid biosynthesis inhibitor with antitumoral and antimetastatic effects.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 176.17 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 90-33-5
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.48%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (567.63 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Hymecromone∣ 4-MU