Läs mer
4-Metylumbelliferon, 97 %
Produktkod. 11414123
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414123 50 g 50g
11424123 250 g 250g
11404123 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414123 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10337.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 90-33-5 | C10H8O3 | 176,17 g/mol
4-Methylumbelliferon används vid bestämning av salpetersyra och som standard för fluorometrisk bestämning av enzymaktivitet. Det används också i gallterapi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Methylumbelliferon används vid bestämning av salpetersyra och som standard för fluorometrisk bestämning av enzymaktivitet. Det används också i gallterapi.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i kallt vatten. Löslig i ättiksyra, alkali och ammoniumhydroxid. Något lösligt i varmt vatten, kloroform och dietyleter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-33-5
Molekylformel C10H8O3
Molekylvikt (g/mol) 176.17
MDL-nummer MFCD00006866
InChI-nyckel HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylumbelliferone, hymecromone, 7-hydroxy-4-methylcoumarin, imecromone, 7-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, cholestil, mendiaxon, 4-methyl-7-hydroxycoumarin, beta-methylumbelliferone, bilcolic
PubChem CID 5280567
ChEBI CHEBI:17224
IUPAC-namn 7-hydroxi-4-metylkromen-2-on
LEDER CC1=CC(=O)OC2=CC(O)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferone
Smältpunkt 186 °C till 191 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 142217
Merck Index 14,4854
Löslighetsinformation Löslig i alkohol; Olöslig i kallt vatten; Löslig i ättiksyra, alkali och ammoniumhydroxid; Lätt löslig i varmt vatten, kloroform och dietyleter.
Formel vikt 176.17
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylumbelliferone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-hydroxy-4-methyl-1-Benzopyran-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.