missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylumbelliferone Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferone Sodium Salt |
| CAS | 5980-33-6 |
| Molekylformel | C10H7NaO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 7-Hydroxy-4-methylcoumarin Sodium, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin Sodium Salt, Mendiaxon Sodium Salt, Sodium 4-Methylumbelliferone, 4-Methylumbelliferone Sodium, [(4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]-sodium, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3.Na/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9;/h2-5,11H,1H3;/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc([O-])ccc12 |
| IUPAC-namn | sodium;4-methyl-2-oxochromen-7-olate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.15 |
| Formel vikt | 198.0293 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?