Learn More
4-metylumbelliferon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Hymecromone |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3 |
| Formel vikt | 176.0473 |