Läs mer
4-Methylumbelliferyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-Alpha-L-idopyranosiduronic Acid, Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-a-L-idopyranosiduron |
| CAS | 128095-50-1 |
| Molekylformel | C23 H24 O12 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Methylumbelliferyl 2,3,4-Tri-O-Acetyl-α-L-Idopyranosiduronic Acid, Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24O12/c1-10-8-17(27)34-16-9-14(6-7-15(10)16)33-23-21(32-13(4)26)19(31-12(3)25)18(30-11(2)24)20(35-23)22(28)29-5/h6-9,18-21,23H,1-5H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 492.43 |
| Formel vikt | 492.1268 |