Läs mer
4-Methylumbelliferyl 2,3,6-Tri-O-benzoyl-Beta-D-galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl 2,3,6-Tri-O-benzoyl-beta-D-galactopyranoside |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H30O11/c1-22-19-30(38)45-28-20-26(17-18-27(22)28)44-37-33(48-36(42)25-15-9-4-10-16-25)32(47-35(41)24-13-7-3-8-14-24)31(39)29(46-37)21-43-34(40)23-11-5-2-6-12-23/h2-20,29,31-33,37,39H,21H2,1H3/t29-,31+,32+,33-,37-/m1/s1 |
| Formel vikt | 650.1788 |