Läs mer
4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-Alpha-D-Glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-alpha-D-Glucopyranoside |
| CAS | 124167-45-9 |
| Molekylformel | C24H27NO11 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Methyl-7-[[3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-alpha-D-galactopyranosyl]oxy]-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO11/c1-11-8-20(30)35-18-9-16(6-7-17(11)18)34-24-21(25-12(2)26)23(33-15(5)29)22(32-14(4)28)19(36-24)10-31-13(3)27/h6-9,19,21-24H,10H2,1-5H3,(H,25,26)/t19-,21-,22-,23-,24+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1[C@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-3,4-diacetyloxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 505.47 |
| Formel vikt | 505.1584 |