Learn More
4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-b-D-galactopyranoside 6-Sulfate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside 6-Sulfate |
| CAS | 99389-63-6 |
| Molekylformel | C18H21NO11S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-sulfo-beta-D-galactopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO11S/c1-8-5-14(21)29-12-6-10(3-4-11(8)12)28-18-15(19-9(2)20)17(23)16(22)13(30-18)7-27-31(24,25)26/h3-6,13,15-18,22-23H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,24,25,26)/t13-,15-,16+,17-,18-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](COS(=O)(=O)O)O[C@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-dihydroxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-yl]methyl hydrogen sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.42 |
| Formel vikt | 459.0835 |