missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-Beta-D-galactopyranoside 6-Sulfate Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside 6-Sulfate Potassium Salt |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO11S.K/c1-8-5-14(21)29-12-6-10(3-4-11(8)12)28-18-15(19-9(2)20)17(23)16(22)13(30-18)7-27-31(24,25)26;/h3-6,13,15-18,22-23H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,24,25,26);/q;+1/p-1/t13-,15-,16+,17-,18-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 497.0394 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?