missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Metylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-Beta-D-galaktopyranosid, TRC

Produktkod. 30483894
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483894 500 mg
30471631 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30483894 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM333530500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 36476-29-6
Molekylformel C18H21NO8
Molekylvikt (g/mol) 379.36
Synonym 4-Methylumbelliferyl beta-D-Acetylgalactosaminide, 4-Methylumbelliferyl N-Acetyl-beta-D-galactosaminide, GalNAc1-b-4MU
IUPAC-namn N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)-2-(4-metyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]acetamid
LEDER CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
Formel vikt 379.1267
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.