Läs mer
4-metylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxi-β -D-glukopyranosid, 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442422 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442422 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11442422 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215168180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1507.28 SEK / 100mg
    Save 77.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
CAS 37067-30-4
Färg Vitt
Molekylformel C18H21NO8
MDL-nummer MFCD00065481
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-mu-glcnac, 4-methylumbelliferyl-n-acetyl-beta-d-glucosaminide, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, 4-methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-d-glucopyranoside, 4-methylumbelliferyl n-acetyl-, a-d-glucosaminide, 4-methylumbelliferyl n-acetyl-beta-d-glucosaminide, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxy oxan-3-yl acetamide, glcnac-b-4mu, 4-methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-, a-d-glucopyranoside, 4-methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-b-d-glucopyranoside
InChI-nyckel QCTHLCFVVACBSA-XWEABGILSA-N
LEDER CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)OC1OC1=CC=C2C(C)=CC(=O)OC2=C1
IUPAC-namn N-[(3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-2-[(4-metyl-2-oxo-2H-kromen-7-yl)oxi]oxan-3-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 379.37
PubChem CID 2733787
Formel vikt 379.4
Fysisk form Pulver