missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylumbelliferyl 2-Azido-2-deoxy-Alpha-D-Galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl 2-Azido-2-deoxy-alpha-D-Galactopyranoside |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Methylumbelliferyl 2-Azido-2-deoxy-alpha-D-Galactopyranoside |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H17 N3 O7 |
| Synonym | 4-Methyl-7-[[2-(azido)-2-deoxy-alpha-D-galactopyranosyl]oxy]-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O7/c1-7-4-12(21)25-10-5-8(2-3-9(7)10)24-16-13(18-19-17)15(23)14(22)11(6-20)26-16/h2-5,11,13-16,20,22-23H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3N=[N+]=[N-])ccc12 |
| IUPAC-namn | 7-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-azido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-methylchromen-2-one |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?