Läs mer
4-Methylumbelliferyl 2-Sulfamino-2-deoxy-Alpha-D-glucopyranoside Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl 2-Sulfamino-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO10S.Na/c1-7-4-12(19)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-13(17-28(22,23)24)15(21)14(20)11(6-18)27-16;/h2-5,11,13-18,20-21H,6H2,1H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t11-,13-,14-,15-,16+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 439.0549 |
| Procent renhet | >95% |