Läs mer
4-Methylumbelliferyl 2-Trifluoroacetyl-3,4,6-O-triacetyl-2-deoxy-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl 2-Trifluoroacetyl-3,4,6-O-triacetyl-2-d |
| CAS | 137686-92-1 |
| Molekylformel | C24 H24 F3 N O11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-methyl-7-[[3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-[(trifluoroacetyl)amino]-α-D-glucopyranosyl]oxy]- (9CI), 4-Methylumbelliferyl 3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-trifluoroacetamido-α-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24F3NO11/c1-10-7-18(32)38-16-8-14(5-6-15(10)16)37-22-19(28-23(33)24(25,26)27)21(36-13(4)31)20(35-12(3)30)17(39-22)9-34-11(2)29/h5-8,17,19-22H,9H2,1-4H3,(H,28,33)/t17-,19-,20-,21-,22+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R,6R)-3,4-diacetyloxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxy-5-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 559.44 |
| Formel vikt | 559.1301 |