missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylumbelliferyl 2-Trifluoroacetyl-3,4,6-O-triacetyl-2-deoxy-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl 2-Trifluoroacetyl-3,4,6-O-triacetyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 137686-93-2 |
| Molekylformel | C24H24F3NO11 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Methyl-7-[[3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-[(trifluoroacetyl)amino]-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24F3NO11/c1-10-7-18(32)38-16-8-14(5-6-15(10)16)37-22-19(28-23(33)24(25,26)27)21(36-13(4)31)20(35-12(3)30)17(39-22)9-34-11(2)29/h5-8,17,19-22H,9H2,1-4H3,(H,28,33)/t17-,19-,20-,21-,22-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4-diacetyloxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxy-5-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 559.44 |
| Formel vikt | 559.1301 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?