Läs mer
4-Methylumbelliferyl 6-Sulfo-2-acetamido-2-deoxy-Alpha-D-glucopyranoside Sodium Salt (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside-6-sulfate sodium salt |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO11S.Na/c1-8-5-14(21)29-12-6-10(3-4-11(8)12)28-18-15(19-9(2)20)17(23)16(22)13(30-18)7-27-31(24,25)26;/h3-6,13,15-18,22-23H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,24,25,26);/q;+1/p-1/t13-,15-,16-,17-,18+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 481.0655 |