missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methylumbelliferyl 6-Sulfo-2-acetamido-2-deoxy-Beta-D-glucopyranoside Potassium Salt, TRC

Produktkod. 30012585
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012585 25 mg
30005727 250 mg
30007998 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33500025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 210357-38-3
Molekylformel C18 H20 N O11 S . K
Molekylvikt (g/mol) 497.51
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[2-(acetylamino)-2-deoxy-6-O-sulfo-β-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-, monopotassium salt (9CI), 4-Methylumbelliferyl 6-sulfo-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside potassium salt, 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-sulfo-β-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one potassium salt, 4-Methylumbelliferyl β-D-N-acetylglucosamine 6-sulfate potassium salt, 4-Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside-6-sulfate potassium salt
IUPAC-namn potassium;[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-dihydroxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-yl]methyl sulfate
LEDER [K+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COS(=O)(=O)[O-])O[C@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl 6-Sulfo-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside Potassium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21NO11S.K/c1-8-5-14(21)29-12-6-10(3-4-11(8)12)28-18-15(19-9(2)20)17(23)16(22)13(30-18)7-27-31(24,25)26;/h3-6,13,15-18,22-23H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,24,25,26);/q;+1/p-1/t13-,15-,16-,17-,18-;/m1./s1
Formel vikt 497.0394
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.