Läs mer
4-Methylumbelliferyl 6-Thio-palmitate-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl 6-thio-Palmitate-beta-D-Glucopyranoside |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H48O8S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-28(34)41-21-26-29(35)30(36)31(37)32(40-26)38-23-17-18-24-22(2)19-27(33)39-25(24)20-23/h17-20,26,29-32,35-37H,3-16,21H2,1-2H3/t26-,29-,30+,31-,32-/m1/s1 |
| Formel vikt | 592.307 |
| Procent renhet | >95% |