Läs mer
4-Methylumbelliferyl a-L-Idopyranosiduronic Acid 2-Sulfate Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl Alpha-L-Idopyranosiduronic Acid 2-Sulfate Disodium Salt |
| CAS | 2181774-46-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16H14Na2O12S |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 4-Methylumbelliferyl ?-L-Iduronic Acid-2-sulfate Sodium Salt, 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl ?-L-Idopyranosiduronic Acid 2-(Hydrogen Sulfate) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O12S.2Na/c1-6-4-10(17)26-9-5-7(2-3-8(6)9)25-16-14(28-29(22,23)24)12(19)11(18)13(27-16)15(20)21;;/h2-5,11-14,16,18-19H,1H3,(H,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/t11-,12-,13+,14+,16+;;/m0../s1 |
| LEDER | CC(C1=CC=C2O[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](C(O[Na])=O)O3)OS(=O)(O[Na])=O)=CC(OC1=C2)=O |
| IUPAC-namn | sodium (2R,3S,4S,5R,6S)-3,4-dihydroxy-6-((4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)-5-(sulfonatooxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.32 |
| Visa mer |