Läs mer
4-Methylumbelliferyl a-L-Idopyranosiduronic Acid, Sodium, TRC
Produktkod. 30007004
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30007004 5 mg -
30004680 2.5 mg 2.5mg
30007120 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007004 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3347015MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89157-94-8
Molekylformel C16 H15 O9 . Na
Molekylvikt (g/mol) 374.27
Synonym 4-Methylumbelliferyl alpha-L-Iduronic Acid, Sodium
IUPAC-namn sodium;(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxane-2-carboxylate
LEDER [Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-])ccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylumbelliferyl a-L-Idopyranosiduronic Acid, Sodium
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16O9.Na/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,14+,16+;/m0./s1
Formel vikt 374.0614
Procent renhet >95%