Läs mer
4-Metylumbelliferyl alfa-D-Galactopyranosid, TRC
Produktkod. 30477407
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30477407 100 mg
1 options
Produktkod. 30477407 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM334475100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-MethylumbelliferyL-a-D-galactopyranoside
CAS 38597-12-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C16 H18 O8
Kvantitet 100 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(α-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl-, 7-(α-D-Galactopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferone α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl α-D-galactoside, 4-Methylumbelliferyl α-galactoside
InChI formel InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16+/m1/s1
LEDER CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
IUPAC-namn 4-metyl-7-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 338.309
Formel vikt 338.1