missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylumbelliferyl Alpha-L-arabinopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl alpha-L-arabinopyranoside |
| CAS | 69414-26-2 |
| Molekylformel | C15H16O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 7-(alpha-L-Arabinopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)22-11-5-8(2-3-9(7)11)21-15-14(19)13(18)10(16)6-20-15/h2-5,10,13-16,18-19H,6H2,1H3/t10-,13-,14+,15-/m0/s1 |
| LEDER | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-7-[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxychromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.28 |
| Formel vikt | 308.0896 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?