Läs mer
4-Methylumbelliferyl Alpha-L-Idopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl a-L-Idopyranoside |
| CAS | 66901-41-5 |
| Molekylformel | C16 H18 O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(α-L-idopyranosyloxy)-4-methyl-, 7-(α-L-Idopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferyl α-L-idopyranoside, 4-Methylumbelliferyl-α-L-idoside |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14-,15+,16+/m0/s1 |
| LEDER | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-7-[(2S,3R,4S,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.31 |
| Formel vikt | 338.1002 |