Läs mer
4-Methylumbelliferyl Alpha-L-Idopyranosiduronic Acid Cyclohexylammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylumbelliferyl a-L-Idopyranosiduronic Acid, Cyclohexyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O9.C6H13N/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t11-,12-,13+,14+,16+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 451.1842 |
| Procent renhet | >95% |